Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unités d’électrophorèse sur gel horizontale SUB-GEL Mini, épaisseur de 1mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
16
1 prép., 1 marqueur
2 prép., 2 marqueurs
4 prép., 2 marqueur
8
Volume (métrique) d’échantillon:
10 μl
11 μl
14 μl
18 μl
25 μl
48 μl
90 μl
203 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Réglable en hauteur sans nécessiter d’outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 8 échantillons et 12 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Mini unité d’électrophorèse sur gel horizontale Sub-Gel |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 10 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 18 μl |