Learn More
Fisherbrand™ Étaleurs de cellules
Étaleurs en polypropylène incassables et réutilisables, disponibles en deux tailles : Barres de30 et 60 mm de large
11.44€ - 32.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Type de produit | Étaleur de cellules |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Dimensions (impériale) | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Dimensions (impériale) | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15635467
|
Fisherbrand™
0810012 |
Bleu | Stérile | 1,18 in | 3 cm |
32.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15645467
|
Fisherbrand™
0810013 |
Jaune | Stérile | 2,36 in | 6 cm |
11.44€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
Étaleurs en polypropylène incassables et réutilisables, disponibles en deux tailles : Barres de30 et 60 mm de large
- Utilisez des étaleurs de 30 mm de large pour les bi-plaques préparées ; 60 mm pour les plaques préparées de 100 à 150 mm
- Autoclavable
Informations sur la commande
Disponibles en version stérile (emballés individuellement) ou non stérile
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
Étaleur de cellules |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Étaleurs de cellules