Learn More
Fisherbrand™ Étaleurs de cellules
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Stérilité:
Stérile
Dimensions (impériale):
1,18 in
2,36 in
Conditionnement:
25 pièces
Description
Étaleurs en polypropylène incassables et réutilisables, disponibles en deux tailles : Barres de30 et 60 mm de large
- Utilisez des étaleurs de 30 mm de large pour les bi-plaques préparées ; 60 mm pour les plaques préparées de 100 à 150 mm
- Autoclavable
Informations sur la commande
Disponibles en version stérile (emballés individuellement) ou non stérile
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Oui |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques préparées de 100 à 150 mm |
| Dimensions (impériale) | 2,36 in |
| Dimensions (métrique) | 6 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Étaleur de cellules |
| Stérilité | Stérile |