Learn More
Fisherbrand™ Étaleurs de cellules
Étaleurs en polypropylène incassables et réutilisables, disponibles en deux tailles : Barres de30 et 60 mm de large
Marque:  Fisherbrand™ 0810012
Code produit. 15635467
  • 32.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Étaleurs en polypropylène incassables et réutilisables, disponibles en deux tailles : Barres de30 et 60 mm de large
  • Utilisez des étaleurs de 30 mm de large pour les bi-plaques préparées ; 60 mm pour les plaques préparées de 100 à 150 mm
  • Autoclavable
Informations sur la commande
Disponibles en version stérile (emballés individuellement) ou non stérile
Spécification
Spécification
Oui
Biplaques préparées
3 cm
Étaleur de cellules
Bleu
1,18 in
Polypropylène
Stérile
Nom du produit
Fisherbrand™ Étaleurs de cellules > Stériles ; 30 mm ; bleu