Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
Boîtes en aluminium pour la pesée et la distribution
16.40€ - 718.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type | Nacelle de pesée |
À utiliser avec (application) | Pour la pesée et la distribution |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Profondeur (métrique) | Diamètre (métrique) de la base intérieure | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Profondeur (métrique) | Diamètre (métrique) de la base intérieure | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11799408
|
Fisherbrand™
08732102 |
65 mL | 16 mm | 69 mm | Bords plissés |
400.14€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10297593
|
Fisherbrand™
08732101 |
42 mL | 17 mm | 51 mm | Bords plissés |
38.24€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11789408
|
Fisherbrand™
08732100 |
20 mL | 13 mm | 44 mm | Bords plissés |
299.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11709418
|
Fisherbrand™
08732103 |
70 mL | 17,3 mm | 68,2 mm | Bords plissés |
409.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11518382
|
Fisherbrand™
08732104 |
150 ml | 20 mm | 96 mm | Bords plissés |
16.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11719418
|
Fisherbrand™
08732104 |
150 ml | 20 mm | 96 mm | Bords plissés |
718.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Choose Fisherbrand™ Aluminum Weight Dishes for weighing and dispensing.
À bords plissés
- Peuvent également servir de capsules d’évaporation ou de caches anti-poussière ; Légères mais robustes ; Pratique, la bride pour les doigts peut être rabattue avant la pesée pour identification
- Coupelles légères à bords striés ; Facilement empilables grâce à leurs côtés légèrement inclinés
- Particulièrement utiles pour les matériaux difficiles à nettoyer de la surface des boîtes
Spécification
Plat | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée | |
Pour la pesée et la distribution |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium