Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
Code produit. 11789408 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
42 mL
65 mL
70 mL
150 ml
Profondeur (métrique):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diamètre (métrique) de la base intérieure:
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Forme:
Bords plissés
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
144 pièces
Code produit. 11789408
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Boîtes en aluminium pour la pesée et la distribution
Choose Fisherbrand™ Aluminum Weight Dishes for weighing and dispensing.
À bords plissés
  • Peuvent également servir de boîtes d’évaporation ou de couvercles antipoussière Légères mais robustes L’oreillette pratique servant de poignée peut être gravée pour l’identification avant la pesée
À bords lisses
  • Nacelles légères à rebords à bride Les bords légèrement inclinés facilitent l’empilement
  • Particulièrement utile pour les matériaux qui ne peuvent être facilement éliminés de la surface de la boîte
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 20 mL
Matériau Aluminium
Forme Bords plissés
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Pour la pesée et la distribution
Profondeur (métrique) 13 mm
Diamètre (métrique) de la base intérieure 44 mm
Diamètre (métrique) du dessus intérieur 52 mm
Diamètre (métrique) 44 mm (base intérieure), 52 mm (partie supérieure intérieure)