Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
Boîtes en aluminium pour la pesée et la distribution
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.60700kg
Description
Choose Fisherbrand™ Aluminum Weight Dishes for weighing and dispensing.
À bords plissés
- Peuvent également servir de capsules d’évaporation ou de caches anti-poussière ; Légères mais robustes ; Pratique, la bride pour les doigts peut être rabattue avant la pesée pour identification
Spécification
Plat | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée | |
20 mm | |
102 mm |
150 ml | |
Bords plissés | |
Pour la pesée et la distribution | |
96 mm | |
96 mm (base intérieure), 102 mm (partie supérieure intérieure) |