Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Assurez-vous des transferts de liquides systématiquement fiables et précis. Cette tubulure durable et de haute pureté est idéale pour les applications pharmaceutiques, de laboratoire et de bioprocédés de fabrication.
Marque: Thermo Scientific™ 8600-3016
125.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez des transferts de liquide systématiquement fiables et précis grâce aux tubulures en silicone durci au platine et de qualité pharmaceutique Thermo Scientific™ Nalgene™.Cette tubulure translucide flexible, durable et de haute pureté est conçue pour une grande variété d’applications de transfert, notamment pharmaceutiques, de laboratoire et de fabrication de bioprocédés.
- Sans goût, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
- Exempte de plastifiants contenant des phthalates ou de peroxydes susceptibles d’être entraînés dans les liquides transportés
- La surface à faible liaison minimise l’absorption de protéines et de produits alimentaires
- Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
- Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
- Conforme aux normes sanitaires de la FDA, l’USDA, la pharmacopée des États-Unis classe VI, 24e édition et 3A
Informations de commande
Emballage double, en boîte de 25 pi (7,6 m)
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
Spécification
Conforme USP<87> Cytotoxicité (méthodes de diffusion de gélose et d’élution MEM) ; USP<88> Classe VI ; USP<661>Tests physico-chimiques ; ISO10993-3 Mutagénicité bactérienne – AmesAssay ; ISO10993-4 hémolyse contact direct, EP 3.1.9 Elastomère de silicone f | |
1/8 po | |
25 pieds | |
Translucide | |
Rayon de courbure de 4 x dia. ext. |
Autoclavable | |
Silicone durci au platine | |
16 | |
50 (Shore A) | |
Tubulure flexible |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.