Learn More
Fisherbrand™ Peignes à 16 dents pour systèmes midi-gels horizontaux
Peignes à 16 dents pour systèmes midi-gels horizontaux
56.10€ - 58.10€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1 |
---|---|
Type | Peigne standard |
Nombre de dents | 16 |
Largeur (impériale) des dents | 0,24 po |
Largeur (métrique) des dents | 0,61 cm |
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) des dents | Volume (de remplissage) métrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) des dents | Volume (de remplissage) métrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12433637
|
Fisherbrand™
A1-16C |
0,1 cm | 30 μl |
56.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12443637
|
Fisherbrand™
A1-16D |
0,15 cm | 45 μl |
58.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Accessoire à utiliser avec les systèmes midi-gels horizontaux
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1 | |
16 | |
0,61 cm |
Peigne standard | |
0,24 po |