Learn More
Fisherbrand™ Peignes à 16 dents pour systèmes midi-gels horizontaux
Peignes à 16 dents pour systèmes midi-gels horizontaux
Marque:  Fisherbrand™ A1-16D
Code produit. 12443637
  • 58.10€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoire à utiliser avec les systèmes midi-gels horizontaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1
16
45 μl
0,61 cm
Peigne standard
0,15 cm
0,24 in