Learn More
Fisherbrand™ Peignes à 16 dents pour systèmes midi-gels horizontaux
Peignes à 16 dents pour systèmes midi-gels horizontaux
Marque:  Fisherbrand™ A1-16C
Code produit. 12433637
  • 56.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoire à utiliser avec les systèmes midi-gels horizontaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1
16
30 μl
0,61 cm
Peigne standard
0,1 cm
0,24 po