Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre IR Traceable™ avec dragonne
Mesures sans contact non invasives
Marque: Fisherbrand™ 93677-68
139.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Bracelet
Description
Mesures sans contact non invasives. Les thermomètres IR Fisher Scientific™ Traceable™ avec dragonne sont idéaux pour la préparation de denrées alimentaires, les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les salles blanches, les composants électroniques et les utilisations sur le terrain.
- Simple à utiliser : allumez, pointez l’échantillon et faites la lecture en moins d’une seconde
- Cet appareil indique les degrés Fahrenheit et Celsius de toutes les surfaces : solides, semi-solides et liquides
- La commande Hold bloque l’affichage à la lecture en cours
- Émissivité de 0,05 à 1,00 po. Les étapes .01 couvrent 90 % de toutes les applications
- Les fonctionnalités minimal et maximal permettent de visualiser les relevés les plus hauts et les plus bas à tout moment.
- Le pointeur laser permet une observation parfaite des cibles d’échantillons
- L’affichage vous avertit lorsque la batterie est faible.
Spécifications
- Résolution : 0,1°
- Précision : ±1°C + 2 %
- Le champ de vision est 6:1
- Dimensions : 4 × 2 × 0,75 po (10,2 × 5 × 1,9 cm)
- Poids : 2,25 oz.
- Plage de températures : -67 à 482°F et -55 à 250°C)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, NIST | |
Denrées alimentaires, sciences de la vie, produits pharmaceutiques, produits pétroliers, salles blanches, électronique et sur le terrain | |
0,1°C | |
0.063 kg | |
482°F | |
−67°F | |
minus;67° à 482°F | |
Oui | |
±1°C | |
5 cm |
0.5 à 1 par incréments de 0.01 | |
Dragonne, pile | |
2.25 oz | |
Infrared Thermometer | |
250°C | |
−55°C | |
minus;55° à 250°C | |
CR2032 Lithium | |
Digital |