Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit
The MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit recovers RNA and DNA from virus and gram-negative bacteria in samples such as blood, swabs, urine, and transport media.
Marque: Applied Biosystems™ A48383R
2907.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Protocoles adaptés à l’automatisation conçus pour les systèmes KingFisher Flex et KingFisher Duo Prime
- La procédure rapide permet de traiter 96 échantillons en < 30 minutes
- Le protocole flexible s’adapte à des volumes d’échantillon allant de 200 μl à 2 ml de liquides biologiques ou de milieux de transfert
- Pas besoin d’ARN vecteur
- Volumes d’élution allant de 50 à 100 μl
- Les réactifs optimisés inclus vous permettent d’optimiser la quantité d’entrée d’échantillon
- On peut traiter jusqu’à 400 μl d’échantillon par puits dans une plaque KingFisher à 96 puits DeepWell.
- Pour les volumes d’échantillons plus importants, des protocoles sont disponibles pour traiter jusqu’à 2 ml d’échantillon par puits dans une plaque KingFisher à 24 puits profonds DeepWell
Spécification
• Solution de liaison de 550 ml, conserver à température ambiante • Solution de nettoyage de 1 000 ml, conserver à température ambiante • Solution d’élution à 100 ml, conserver à température ambiante • 10 ml de protéinase K, conserver à température ambiante • 20 ml de microbilles de liaison ADN / ARN, conserver à température ambiante |
|
30 min | |
MagMAX™ | |
Température ambiante |
Plaque à 96 puits profonds, plaque à 24 puits profonds, 24 Deep-well Plate | |
1000 préparations | |
2000 preps |
Sécurité et traitement
- MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Thiocyanic acid, acrylamide, proteinase