Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre IR Traceable™ avec dragonne
Code produit. p-3119838 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Dragonne, pile
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11719785
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bracelet
Mesures sans contact non invasives
Mesures sans contact non invasives. Les thermomètres IR Fisher Scientific™ Traceable™ avec dragonne sont idéaux pour la préparation de denrées alimentaires, les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les salles blanches, les composants électroniques et les utilisations sur le terrain.
  • Simple à utiliser : allumez, pointez l’échantillon et faites la lecture en moins d’une seconde
  • Cet appareil indique les degrés Fahrenheit et Celsius de toutes les surfaces : solides, semi-solides et liquides
  • La commande Hold bloque l’affichage à la lecture en cours
  • Émissivité de 0,05 à 1,00 po. Les étapes .01 couvrent 90 % de toutes les applications
  • Les fonctionnalités minimal et maximal permettent de visualiser les relevés les plus hauts et les plus bas à tout moment.
  • Le pointeur laser permet une observation parfaite des cibles d’échantillons
  • L’affichage vous avertit lorsque la batterie est faible.
Spécifications
  • Résolution : 0,1°
  • Précision : ±1°C + 2 %
  • Le champ de vision est 6:1
  • Dimensions : 4 × 2 × 0,75 po (10,2 × 5 × 1,9 cm)
  • Poids : 2,25 oz.
  • Plage de températures : -67 à 482°F et -55 à 250°C)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, NIST
Émissivité 0.5 à 1 par incréments de 0.01
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires, sciences de la vie, produits pharmaceutiques, produits pétroliers, salles blanches, électronique et sur le terrain
Comprend Dragonne, pile
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 2.25 oz
Poids (métrique) 0.063 kg
Type de produit Infrared Thermometer
Température max. (impériale) 482°F
Température max. (métrique) 250°C
Température (impériale) min. −67°F
Température min. (métrique) −55°C
Plage de températures (impériale) minus;67° à 482°F
Plage de températures (métrique) minus;55° à 250°C
Calibrated Oui
Type de batterie CR2032 Lithium
Précision ±1°C
Affichage Digital
Largeur (métrique) 5 cm