Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre infrarouge Traceable™ avec clip pratique pour la poche
Thermomètre IR de poche avec fonctionnement simple de type pointer-acquérir
Marque:  Fisherbrand™ 93677-63
74.51 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11709785
  • 90.79€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Clip pratique pour la poche, cordon porte-clés, piles
Description
Description
Facile à utiliser : il suffit de l’allumer et de faire un relevé qui prendra moins d’une seconde. Le thermomètre IR Traceable™ Fisher Scientific™ avec clip de poche adopte un fonctionnement simple de type pointer-acquérir .
  • Ces appareils indiquent les degrés Fahrenheit et Celsius de toutes les surfaces : solides, semi-solides et liquides.
  • Les mesures non invasives et sans contact sont idéales pour la préparation de denrées alimentaires, les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les salles blanches, l’électronique et une utilisation sur le terrain.
  • La commande “HOLD” (Mise en attente) bloque l’affichage sur le relevé en cours. Le champ de vue est de 1:1.
  • L’affichage vous avertit lorsque la batterie est faible.
  • L’émissivité fixe de 0,95 couvre 90 % de toutes les applications.
Spécifications
  • Résolution : 0,1°
  • Précision : ±1°C +2 %
  • Dimensions : 3,25 × 0,75 po (8,3 × 1,9 cm)
  • Poids : 0,75 oz.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
ISO 17025, NIST
Denrées alimentaires, sciences de la vie, produits pharmaceutiques, produits pétroliers, salles blanches, électronique et sur le terrain
0,1°C
0,021kg
428°F
-27,4°F
-33°C à +220°C
LR44 1.5V
Digital
0,95 fixe
Clip pratique pour la poche, cordon porte-clés, pile
0,75 oz.
Pocket Infrared Thermometer
220°C
minus; 33°C
Oui
±1°C
1.9 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Thermomètre infrarouge Traceable™ avec clip pratique pour la poche > Avec clip de poche