Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres enregistreurs de données Traceable™ Excursion-Trac™
Thermomètre enregistreur de données avec intervalles de temps définis par l’utilisateur
164.00€ - 232.00€
Spécification
Type | Enregistreur de données, thermomètre |
---|---|
Type d’affichage | LCD |
Mémoire des données | 525 600 lectures |
Étalonnage | Calibré |
Types d’alarme | Voyant LED, Audible, Segment à LCD clignotant |
Includes: Support, bandes Velcro™, bandes magnétiques, support de montage mural, adaptateur secteur, piles et certificat Traceable™ ISO 17025
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15294016
|
Fisherbrand™
90009-85 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
232.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15204026
|
Fisherbrand™
90009-95 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
183.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15214026
|
Fisherbrand™
93679-90 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
167.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15224026
|
Fisherbrand™
93679-97 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15234026
|
Fisherbrand™
93680-03 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15244026
|
Fisherbrand™
93680-10 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
214.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15388754
|
Fisherbrand™
93680-17 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
204.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15500775
|
Fisherbrand™
93680-23 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15510775
|
Fisherbrand™
93680-25 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15540775
|
Fisherbrand™
93680-61 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15550775
|
Fisherbrand™
93680-64 |
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les thermomètres enregistreurs de données Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ sont parfaits pour surveiller les températures dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants et les incubateurs. Avec intervalles de temps définis par l’utilisateur.
Le thermomètre à haute précision a une plage de températures de -50 à 70°C et une résolution de 0,01°C et maintient une précision de ±0,25°C sur toute la plage de températures.
- Enregistre jusqu’à dix événements d’alarme uniques
- Répond aux exigences actuelles des CDC en matière de stockage et de surveillance des vaccins
- Structure à enregistrement continu, conserve les 525 600 mesures de température les plus récentes
- La mémoire peut être effacée sur l’unité après le téléchargement des données sur la clé USB
- Récupération sans tracas des données : l’unité peut continuer à être utilisée pendant le téléchargement et l’analyse des données
- Indicateurs d’état : Pile faible, mémoire pleine, transfert de données USB et état d’alarme actif
- Traçabilité NIST pour plus de précision
- Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et à fort impact : mesure 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
- Capacité d’enregistrement des données : 525 600 observations de température
- Poids : 5 oz
Alarmes élevées / faibles et horodatage
- La fonction de suivi des alarmes stocke en mémoire chaque détail d’événement d’alarme lorsque l’état d’alarme se produit, ainsi que lorsque l’unité revient à l’intérieur de la plage
- Les indicateurs d’état des alarmes comprennent des LED visuels, des alertes audio et des segments LCD clignotants
- Les données pour dix événements d’alarmes différents maximum peuvent être récupérées avec l’événement le plus visible sur l’affichage
Transfert de données USB
- Nouvelle fonction permettant de transférer des données enregistrées (fichier CSV) du thermomètre vers un PC ou Mac™ à l’aide d’un lecteur flash USB (non inclus)
- Aucun logiciel n’est nécessaire pour l’interface informatique
- Chaque thermomètre possède un ID unique permettant d’utiliser plusieurs unités au même emplacement
Caractéristiques d’enregistrement des données
- Surveillez les relevés pendant la nuit, le week-end ou pendant toute période avec le journal de données évolutif
- Intervalle d’enregistrement des données défini par l’utilisateur d’une observation / minute à une observation / 24 heures
- La capacité de mémoire maintient une année de données enregistrées lors de l’utilisation d’intervalles d’une minute et plus longtemps lors de l’utilisation d’intervalles plus importants
Caractéristiques de la sonde flacon (réf. n° 15-081-125, -126, -128,129 ne sont pas fournis avec des sondes flacons)
- Les sondes flacons sont scellées dans un flacon miniature (1 x 2,5 po) rempli de glycol non toxique
- La solution est généralement reconnue inoffensive (GRAS) par la FDA (Food and Drug Administration)
- Élimine les préoccupations concernant le contact accidentel avec des aliments ou de l’eau potable
- Le capteur de flacon protégé contre les températures élimine les changements rapides lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
- Idéal pour la surveillance des conditions de stockage des vaccins ou d’autres échantillons importants
Remarque : Les unités sont conçues pour être utilisées avec l’adaptateur secteur fourni ou avec des piles uniquement. Les piles sont conçues pour durer jusqu’à six mois. En cas d’utilisation de l’alimentation par pile uniquement, l’adaptateur secteur doit être branché pour télécharger toutes les données.
Informations sur la commande
Pile de rechange : Les numéros 1111
Certifications
Fourni avec un certificat ISO Traceable™ ISO 17025
Spécification
Enregistreur de données, thermomètre | |
525 600 lectures | |
Voyant LED, Audible, Segment à LCD clignotant | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Capteur de flacon tamponné par température | |
0,01° | |
-50,00°C à +70,00°C |
LCD | |
Calibré | |
TraceableLIVE | |
USB | |
± 0,25°C | |
-58° to +158°F | |
10 ft. (Cable) |