Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres enregistreurs de données Traceable™ Excursion-Trac™
Code produit. 15388754 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15388754
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Support, bandes Velcro™, bandes magnétiques, support de montage mural, adaptateur secteur, piles et certificat Traceable™ ISO 17025
Thermomètre enregistreur de données avec intervalles de temps définis par l’utilisateur
Les thermomètres enregistreurs de données Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ sont parfaits pour surveiller les températures dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants et les incubateurs. Avec intervalles de temps définis par l’utilisateur.
Le thermomètre à haute précision a une plage de températures de -50 à 70°C et une résolution de 0,01°C et maintient une précision de ±0,25°C sur toute la plage de températures.
  • Enregistre jusqu’à dix événements d’alarme uniques
  • Répond aux exigences actuelles des CDC en matière de stockage et de surveillance des vaccins
  • Structure à enregistrement continu, conserve les 525 600 mesures de température les plus récentes
  • La mémoire peut être effacée sur l’unité après le téléchargement des données sur la clé USB
  • Récupération sans tracas des données : l’unité peut continuer à être utilisée pendant le téléchargement et l’analyse des données
  • Indicateurs d’état : Pile faible, mémoire pleine, transfert de données USB et état d’alarme actif
  • Traçabilité NIST pour plus de précision
  • Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et à fort impact : mesure 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
  • Capacité d’enregistrement des données : 525 600 observations de température 
  • Poids : 5 oz
Alarmes élevées / faibles et horodatage
  • La fonction de suivi des alarmes stocke en mémoire chaque détail d’événement d’alarme lorsque l’état d’alarme se produit, ainsi que lorsque l’unité revient à l’intérieur de la plage
  • Les indicateurs d’état des alarmes comprennent des LED visuels, des alertes audio et des segments LCD clignotants
  • Les données pour dix événements d’alarmes différents maximum peuvent être récupérées avec l’événement le plus visible sur l’affichage
Transfert de données USB
  • Nouvelle fonction permettant de transférer des données enregistrées (fichier CSV) du thermomètre vers un PC ou Mac™ à l’aide d’un lecteur flash USB (non inclus)
  • Aucun logiciel n’est nécessaire pour l’interface informatique
  • Chaque thermomètre possède un ID unique permettant d’utiliser plusieurs unités au même emplacement
Caractéristiques d’enregistrement des données
  • Surveillez les relevés pendant la nuit, le week-end ou pendant toute période avec le journal de données évolutif
  • Intervalle d’enregistrement des données défini par l’utilisateur d’une observation / minute à une observation / 24 heures
  • La capacité de mémoire maintient une année de données enregistrées lors de l’utilisation d’intervalles d’une minute et plus longtemps lors de l’utilisation d’intervalles plus importants
Caractéristiques de la sonde flacon (réf. n° 15-081-125, -126, -128,129 ne sont pas fournis avec des sondes flacons)
  • Les sondes flacons sont scellées dans un flacon miniature (1 x 2,5 po) rempli de glycol non toxique
  • La solution est généralement reconnue inoffensive (GRAS) par la FDA (Food and Drug Administration)
  • Élimine les préoccupations concernant le contact accidentel avec des aliments ou de l’eau potable
  • Le capteur de flacon protégé contre les températures élimine les changements rapides lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
  • Idéal pour la surveillance des conditions de stockage des vaccins ou d’autres échantillons importants
Remarque :
Les piles sont conçues pour économiser de l’énergie et durent 7 jours.  Cette unité est fournie en format standard avec un adaptateur secteur, recommandé pour une utilisation standard.
Informations sur la commande
Pile de rechange : Les numéros 1111
Certifications
Fourni avec un certificat ISO Traceable™ ISO 17025
Spécification
Type Enregistreur de données, thermomètre
Type d’affichage LCD
Mémoire des données 525 600 lectures
Étalonnage Calibré
Types d’alarme Voyant LED, Audible, Segment à LCD clignotant
Software Type TraceableLIVE
Description 2 sondes en acier inox
Comprend Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Interface USB
Types de capteur Capteur de flacon tamponné par température
Précision (température) ± 0,25°C
Résolution (humidité relative) 0,01°
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (impériale) -58° to +158°F
Plage de températures (métrique) -50,00°C à +70,00°C
Longueur (impériale) du câble 10 ft. (Cable)