Learn More
Fisherbrand™ Ruban adhésif pour étiquettes de laboratoire
Disponible dans de nombreuses couleurs
10.65€
Spécification
Type d’adhésif | Auto-adhésif |
---|---|
Format | de dia. int. |
Type de produit | Distributeur d’étiquettes |
À utiliser avec (équipement) | Étiqueteuse de laboratoire |
Quantité | 4/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11734376
|
Fisherbrand™
|
Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11724376
|
Fisherbrand™
|
Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11744376
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11754376
|
Fisherbrand™
|
Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Le rouleau d’étiquettes pour laboratoires Fisher Scientific™ peut être déchargé et rechargé en moins de 30 secondes.
- Permet de créer des étiquettes de codage couleur
- Aucune batterie nécessaire
- L’unité est toujours prête à l’emploi
- Dimensions : 0,375 x 118 po (0,90 x 300 cm)
Informations sur la commande
Disponible en noir, rouge, bleu et vert.
Spécification
Auto-adhésif | |
Distributeur d’étiquettes | |
4/boîte | |
0,010 x 3,277 cm | |
3 m |
de dia. int. | |
Étiqueteuse de laboratoire | |
0,375 x 118 po | |
118 in | |
0,375 in |