Learn More
Fisherbrand™ Ruban adhésif pour étiquettes de laboratoire
Disponible dans de nombreuses couleurs
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Le rouleau d’étiquettes pour laboratoires Fisher Scientific™ peut être déchargé et rechargé en moins de 30 secondes.
- Permet de créer des étiquettes de codage couleur
- Aucune batterie nécessaire
- L’unité est toujours prête à l’emploi
- Dimensions : 0,375 x 118 po (0,90 x 300 cm)
Informations sur la commande
Disponible en noir, rouge, bleu et vert.
Spécification
Auto-adhésif | |
de dia. int. | |
Étiqueteuse de laboratoire | |
0,375 x 118 po | |
118 in | |
0,375 in |
Noir | |
Distributeur d’étiquettes | |
4/boîte | |
0,010 x 3,277 cm | |
3 m |