Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec tige en acier inox, écran LCD 0,25 po et dispositif de protection
Thermomètres numériques portatifs faciles à lire
52.90€ - 122.00€
Spécification
Résolution | 0,1°C |
---|---|
Type de produit | Thermomètre numérique |
Température (impériale) min. | -58°F |
Température min. (métrique) | -50°C |
Calibrated | Oui |
Code produit | Marque | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Précision | Longueur (métrique) de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Précision | Longueur (métrique) de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11709715
|
Fisherbrand™
61018-92 |
-58°F à +572°F | -50°C à +300°C | ±0,4°C | 8,9cm |
87.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11759715
|
Fisherbrand™
61018-45 |
-58°F à +536°F | -50°C à +280°C | ±0,4°C | 20 cm |
68.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11719715
|
Fisherbrand™
90012-14 |
-58°F à +302°F | -50°C à +150°C | ±0,2°C | 20 cm |
122.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11749715
|
Fisherbrand™
90029-10 |
-58°F à +536°F | -50°C à +280°C | ±1°C | 20,32cm |
71.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11729715
|
Fisherbrand™
90012-20 |
-58°F à +482°F | -50°C à +250°C | ±1°C | 28,87cm |
54.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11739715
|
Fisherbrand™
90012-26 |
-58°F à +572°F | -50°C à +300°C | ±0,5°C | 28,87 cm |
75.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11789705
|
Fisherbrand™
98769-18 |
-58°F à +572°F | -50°C à +300°C | ±1,5°C | 8,9cm |
52.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les thermomètres numériques Fisherbrand™ Traceable™ avec tige en acier inox résistant aux acides, aux bases et aux solvants et peuvent être utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et d’autres semi-solides.
- Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
- Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire—, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
- À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
Certifications
L’étalonnage multipoints sur un certificat Traceable numéroté individuellement garantit la précision du laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) agréé par A2LA ; indique la traçabilité au NIST.
Spécification
0,1°C | |
-58°F | |
Oui | |
8 cm |
Thermomètre numérique | |
-50°C | |
Numérique LCD |