Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec tige en acier inox, écran LCD 0,25 po et dispositif de protection
Code produit. 11759715 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +280°C
-50°C à +150°C
-50°C à +250°C
-50°C à +300°C
Plage de températures (impériale):
-58°F à +482°F
-58°F à +536°F
-58°F à +302°F
-58°F à +572°F
Précision:
±0,2°C
±0,4°C
±0,5°C
±1°C
±1,5°C
Longueur (métrique) de sonde:
8,9cm
20 cm
20,32cm
28,87 cm
28,87cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11759715
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètres numériques portatifs faciles à lire
Les thermomètres numériques Fisherbrand™ Traceable™ avec tige en acier inox résistant aux acides, aux bases et aux solvants et peuvent être utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et d’autres semi-solides.
  • Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
  • Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire—, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
  • À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
Certifications
L’étalonnage multipoints sur un certificat Traceable numéroté individuellement garantit la précision du laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) agréé par A2LA ; indique la traçabilité au NIST.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,14 in
Diamètre (métrique) de la sonde 3.56 mm
À utiliser avec (application) Mesure la température dans le sol, les cuves, les tubes à essai, les produits alimentaires, les incubateurs et les hydrocarbures pétroliers
Comprend Batterie, sonde en acier inox, certificat Traceable
Longueur (impériale) de sonde 8 po
Longueur (métrique) 230 mm
Longueur (métrique) de sonde 20 cm
Matériau Plastique
Résolution 0,1°C
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 9,25 in
Description Rotating Digital Display
Température max. (impériale) 536°F
Température max. (métrique) 280°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +536°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +280°C
Calibrated Oui
Précision ±0,4°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8 cm