Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec tige en acier inox, écran LCD 0,25 po et dispositif de protection
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +280°C
-50°C à +150°C
-50°C à +250°C
-50°C à +300°C
Plage de températures (impériale):
-58°F à +482°F
-58°F à +536°F
-58°F à +302°F
-58°F à +572°F
Précision:
±0,2°C
±0,4°C
±0,5°C
±1°C
±1,5°C
Longueur (métrique) de sonde:
8,9cm
20 cm
20,32cm
28,87 cm
28,87cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les thermomètres numériques Fisherbrand™ Traceable™ avec tige en acier inox résistant aux acides, aux bases et aux solvants et peuvent être utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et d’autres semi-solides.
- Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
- Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire—, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
- À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
Certifications
L’étalonnage multipoints sur un certificat Traceable numéroté individuellement garantit la précision du laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) agréé par A2LA ; indique la traçabilité au NIST.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0,14 in |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 3.56 mm |
| Comprend | Certificat Traceable, sonde en acier inox |
| Longueur (impériale) de sonde | 8 po |
| Longueur (métrique) | 235 mm |
| Longueur (métrique) de sonde | 20,32cm |
| Matériau | Plastic |
| Résolution | 0,1°C |
| Poids (impériale) | 1 oz |
| Afficher plus |