Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs verticaux analogiques actionnés par air
Agitateurs à vitesse variable et antidéflagrants idéaux pour mélanger en toute sécurité tous les types de solvants, laques et produits chimiques volatils sans risque d’inflammation par étincelle.
730.00€ - 1370.00€
Spécification
Affichage | Analog |
---|---|
Tension | 0/1 V |
À utiliser avec (application) | Mélange en toute sécurité de tous types de solvants, de laques et de substances chimiques volatiles |
Comprend | Tige de support de 10 L x 0,56 in de diamètre, tuyau d’air de 4 ft avec raccords doubles pour raccordement à l’alimentation en air |
Matériau | Steel Aluminum |
Includes:
- Tige de support de 9/16 x 10 po (dia. x L) Tuyau d’air de quatre pieds avec raccords doubles pour connexion à l’alimentation en air
Code produit | Marque | Capacité | Vitesse | Couple | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Vitesse | Couple | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15112997
|
Fisherbrand™
37020-9016 |
20 L | 1 200 tr/min | 203 | N/A | N/A | N/A | |||||
15122997
|
Fisherbrand™
37020-9015 |
20 L | 1 000 tr/min | 294 |
1370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15102997
|
Fisherbrand™
37020-9017 |
10 L | 10 000 tr/min | 45 |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Un robinet à pointeau permet de varier la vitesse de mélange
- Un silencieux spécial garantit un fonctionnement plus discret
- Les modèles réversibles sont équipés de moteurs qui peuvent être réglés pour tourner dans un sens ou dans l’autre en raccordant la conduite d’alimentation en air au port droit pour une rotation dans le sens antihoraire ou au port gauche pour une rotation dans le sens horaire
- Utilisation possible avec des produits chimiques inflammables pour un mélange antidéflagrant
Informations sur la commande
Arbre, hélice, support et pince disponibles séparément
Spécification
Analog | |
Mélange en toute sécurité de tous types de solvants, de laques et de substances chimiques volatiles | |
Steel Aluminum |
0/1 V | |
Tige de support de 10 L x 0,56 in de diamètre, tuyau d’air de 4 ft avec raccords doubles pour raccordement à l’alimentation en air | |
Air Powered Overhead Stirrer |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Agitateurs verticaux analogiques actionnés par air