Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs verticaux analogiques actionnés par air
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Vitesse:
1 000 tr/min
1 200 tr/min
10 000 tr/min
Capacité:
10 L
20 L
Couple:
45
203
294
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Tige de support de 9/16 x 10 po (dia. x L)
- Tuyau d’air de quatre pieds avec raccords doubles pour connexion à l’alimentation en air
- Un robinet à pointeau permet de varier la vitesse de mélange
- Un silencieux spécial garantit un fonctionnement plus discret
- Les modèles réversibles sont équipés de moteurs qui peuvent être réglés pour tourner dans un sens ou dans l’autre en raccordant la conduite d’alimentation en air au port droit pour une rotation dans le sens antihoraire ou au port gauche pour une rotation dans le sens horaire
- Utilisation possible avec des produits chimiques inflammables pour un mélange antidéflagrant
Informations sur la commande
Arbre, hélice, support et pince disponibles séparément
Spécification
Spécification
| Vitesse | 1 000 tr/min |
| Capacité | 20 L |
| Affichage | Analog |
| Tension | 0/1 V |
| Diamètre (impériale) | 0,37 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 0,95 cm |
| Hauteur (impériale) | 10.5 in. |
| Hauteur (métrique) | 27 cm |
| Longueur (impériale) | 12 in. |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Afficher plus |