Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs verticaux analogiques actionnés par air
Code produit. 15112997 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Vitesse:
1 000 tr/min
1 200 tr/min
10 000 tr/min
Capacité:
10 L
20 L
Couple:
45
203
294
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15112997
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
  • Tige de support de 9/16 x 10 po (dia. x L)
  • Tuyau d’air de quatre pieds avec raccords doubles pour connexion à l’alimentation en air
Agitateurs à vitesse variable et antidéflagrants idéaux pour mélanger en toute sécurité tous les types de solvants, laques et produits chimiques volatils sans risque d’inflammation par étincelle.
  • Un robinet à pointeau permet de varier la vitesse de mélange
  • Un silencieux spécial garantit un fonctionnement plus discret
  • Les modèles réversibles sont équipés de moteurs qui peuvent être réglés pour tourner dans un sens ou dans l’autre en raccordant la conduite d’alimentation en air au port droit pour une rotation dans le sens antihoraire ou au port gauche pour une rotation dans le sens horaire
  • Utilisation possible avec des produits chimiques inflammables pour un mélange antidéflagrant
Informations sur la commande
Arbre, hélice, support et pince disponibles séparément
Spécification
Vitesse 1 200 tr/min
Capacité 20 L
Affichage Analog
Tension 0/1 V
Diamètre (impériale) 0,37 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 0,95 cm
Hauteur (impériale) 10 in.
Hauteur (métrique) 25 cm
Longueur (impériale) 12 in.
Longueur (métrique) 30 cm
Puissance (CV) 0,3
À utiliser avec (application) Mélange en toute sécurité de tous types de solvants, de laques et de substances chimiques volatiles
Comprend Tige de support de 10 L x 0,56 in de diamètre, tuyau d’air de 4 ft avec raccords doubles pour raccordement à l’alimentation en air
Matériau Steel Aluminum
Pression (impériale) de l’alimentation en air 30 à 80 psi
Couple 203
Type Air Powered Overhead Stirrer
Viscosité 10 000 mPas
Poids (impériale) 6 lb
Poids (métrique) 2,7 Kg