Learn More
Fisherbrand™ Kit pH-mètre portatif accumet™ AP115
Des mesures précises à tout moment et partout
Marque: Fisherbrand™ 01X541901
Includes: Appareil de mesure, électrode de pH / pour compensation automatique de la température combinée rechargeable Accumet 13-620-AP50A, solution de remplissage, mallette de transport rigide, flacons d’échantillonnage, sachets de solution tampon d’étalonnage du pH, pile de 9 V et manuel
Description
Des mesures précises à tout moment et partout
Pour l’intérieur et l’extérieur. Polyvalent et suffisamment robuste pour les applications les plus exigeantes. Touches souples avec prise en main confortable pour un fonctionnement d’une seule main facile. Sa conception compacte permet de le glisser dans la poche et son intelligence offre la possibilité de l’utiliser dans n’importe quel laboratoire. Le kit comprend une électrode accumet pH / compensation automatique de la température incassable et rechargeable pour une réponse rapide et une durée de vie plus longue.
L’appareil de mesure du pH / de la valeur mV / de la température AP115 offre toutes les fonctions de l’appareil de mesure AP110, plus :
- Résolution du pH de 0.001
- Affichage date / heure conforme aux principes de BPL
Ces produits font l’objet d’un contrat Fisher Scientific GSA ou VA. Si vous visualisez cette page en tant qu’utilisateur non inscrit, les prix affichés sont les prix catalogue. Pour consulter la tarification de votre contrat GSA ou VA, connectez-vous à l’aide de votre numéro de compte ou inscrivez-vous en contactant l’une des équipes de notre service client. Vous pouvez également trouver le prix forfaitaire des produits en les cherchant sur Avantage GSA. Pour passer commande, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Instrument de mesure, électrode de pH / ATC combinée rechargeable Accumet™ 13-620-AP50A, solution de remplissage, mallette de transport rigide, flacons à échantillons, sachets de tampon d’étalonnage du pH, pile de 9 V et manuel | |
-2 à 20 | |
0 à ±2 000 | |
LCD | |
3 ans | |
0.001 unité de pH | |
Kit de pH-mètre portatif AP115 |
pH, mV, température | |
0.001 | |
–5°C à +100°C | |
BPL | |
Multiple | |
pH –2 à +20 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry