Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), défini
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses)
Inactivé par la chaleur, irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié (30 à 45 doses)
Irradiés
Néant
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Description
- Optimisation de la croissance des cultures cellulaires
- Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
- Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | 1, B2, B6, Chlorure, Glucose, Phosphore inorganique, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, SGOT, Bilirubine totale, Protéines totales, B12, Calcium, Gamma globuline, HDL, IgG, Magnésium, Osmolalité, Sélénium, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, LDL, Sodium, Cholestérol, Cuivre, Folate, Vitamine C, Lactodéshydrogénase, Azote uréique du sang, Potassium, Rétinol, Phosphatase alcaline, Biotine, Carotène, Insuline, Niacine, TIBC, Tocophérol, Triglycérides, B1, Fer, Progestérone, SGPT, Vitamine C |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtration séquentielle, 40 nm |
| Qualité | Défini |
| Traitement | Néant |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction