Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes à large orifice Finntip™
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce à ces cônes de pipettes à large orifice, parfaits pour le pipetage des macromolécules.
Marque: Thermo Scientific™ 9405020
56.40 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce aux pointes de pipettes à large orifice Thermo Scientific™ Finntip™, parfaites pour le pipetage de macromolécules.
Caractéristiques :
- Deux modèles différents couvrent la plage de volumes de 10 à 1 000 μl
- Pointe à large orifice ; le diamètre interne de l’orifice est de 1,1 mm/1,8 mm
- Code couleur : blanc
- Longueur : 5,3 cm/7,2 cm
Spécification
Finntip 250 Wide, sans filtre, non stérile, en vrac | |
Sans filtre | |
Finntip 250 large | |
5,3 cm | |
1000 / sachet | |
Thermo Scientific Finnpipette 250 | |
Qualité certifiée |
250 μl | |
Non stérile | |
2 in | |
Emballé | |
Blanc | |
FinnTip à large orifice |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2333112 | Certificat de conformité | 15/01/2024 | 9405020 |
23207A4 | Certificat de conformité | 15/01/2024 | 9405020 |
2333111 | Certificat de conformité | 09/01/2024 | 9405020 |
23207A3 | Certificat de conformité | 06/11/2023 | 9405020 |
23102A1 | Certificat de conformité | 03/07/2023 | 9405020 |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.