Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Pour un pipetage précis. La conception des pointes de pipette spécifiques Finntip™ est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Marque:  Thermo Scientific™ 9402050
Code produit. 11752554
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
  • Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
  • Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
  • Disponibles stériles ou non stériles
  • Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
  • Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
  • Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO  14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Finntip 5 ml, 0.5-5 ml, 14.7 cm, vert
Sans filtre
Vert
5,8 po
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Thermo Scientific Finnpipette
5 ml
Non stérile
Finntip 5 ml
14.7 cm
Vert
FinnTip
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot22142L0 Type de certificatCertificat de conformité Date01/08/2022 Catalog Number9402050
Numéro de lot22042L0 Type de certificatCertificat de conformité Date30/06/2022 Catalog Number9402050
Numéro de lot22125L0 Type de certificatCertificat de conformité Date15/06/2022 Catalog Number9402050
Numéro de lot22006L0 Type de certificatCertificat de conformité Date14/04/2022 Catalog Number9402050
Numéro de lot22047L0 Type de certificatCertificat de conformité Date22/03/2022 Catalog Number9402050
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™ > Finntip 5 ml; Volume : 0,5-5 ml ; Conditionnement : 75/boîte ; vert
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.