Learn More
Thermo Scientific™ Pipette électronique multicanaux Finnpipette™ Novus i
Associez ces pipettes à notre portoir pour pipettes réglable pour contribuer à l’enrichissement des échantillons MSIA à faible débit.
432.00€ - 2380.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15102589
|
Thermo Scientific™
991S |
Portoir réglable pour pipettes Finnpipette Novus i | N/A | N/A | N/A | |||||
15122589
|
Thermo Scientific™
991SP12 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
Description
Associez les pipettes électroniques Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i multicanaux à notre portoir pour pipettes réglable pour un système semi-automatisé économique facilitant le développement et l’application rapides des méthodes d’immunoessai pr spectrométrie de masse (MSIA). Chaque pipette Novus i est livrée avec un menu MSIA personnalisé pour simplifier davantage la programmation des pipettes, complémentaire aux applications MSIA.
Caractéristiques :- Simplifiez les méthodes MSIA à l’aide des pipettes Finnpipette Novus i sur le portoir pour pipettes
- Nouveau logiciel permettant 1 à 999 cycles d’aspiration et de distribution d’une seule pression sur le déclencheur de pipettes
- Chargement continu de la pipette par batterie sur le portoir réglable pendant le traitement des échantillons
- Fonctions comprenant le pipetage direct, inversé, la dilution, la distribution, le mélange, la distribution séquentielle, etc. ; neuf vitesses d’aspiration / distribution
Compatible avec :
Solution Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.’S™ (à commander séparément)
Spécification
Finnpipette™ Novus i |