Learn More
Thermo Scientific™ Pipette électronique multicanaux Finnpipette™ Novus i
Code produit. 15122589
Click to view available options
Comprend:
Pipettes, support de pipette
Support pour pipette uniquement
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15122589
Marque: Thermo Scientific™ 991SP12
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Associez ces pipettes à notre portoir pour pipettes réglable pour contribuer à l’enrichissement des échantillons MSIA à faible débit.
Associez les pipettes électroniques Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i multicanaux à notre portoir pour pipettes réglable pour un système semi-automatisé économique facilitant le développement et l’application rapides des méthodes d’immunoessai pr spectrométrie de masse (MSIA). Chaque pipette Novus i est livrée avec un menu MSIA personnalisé pour simplifier davantage la programmation des pipettes, complémentaire aux applications MSIA.
Caractéristiques :
  • Simplifiez les méthodes MSIA à l’aide des pipettes Finnpipette Novus i sur le support pour pipettes
  • Nouveau logiciel permettant 1 à 999 cycles d’aspiration et de distribution d’une seule pression sur le déclencheur de pipettes
  • Chargement continu de la pipette par batterie sur le support réglable pendant le traitement des échantillons
  • Fonctions comprenant le pipetage direct, inversé, la dilution, le pipetage pas à pas, le mélange, la distribution séquentielle, etc. ; neuf vitesses d’aspiration / distribution
Compatibles avec :
Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.’S™ (à commander séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pipeteur 12 canaux électronique Finnpipette Novus i et support pour pipettes
Volume (métrique) 5 μl à 300 μl
Type de produit 12-channel Electronic Pipetter
Comprend Pipettes, support de pipette
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.S
Gamme de produits Finnpipette Novus i