Learn More
Thermo Scientific™ Pipette électronique multicanaux Finnpipette™ Novus i
Description
Associez les pipettes électroniques Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i multicanaux à notre portoir pour pipettes réglable pour un système semi-automatisé économique facilitant le développement et l’application rapides des méthodes d’immunoessai pr spectrométrie de masse (MSIA). Chaque pipette Novus i est livrée avec un menu MSIA personnalisé pour simplifier davantage la programmation des pipettes, complémentaire aux applications MSIA.
- Simplifiez les méthodes MSIA à l’aide des pipettes Finnpipette Novus i sur le support pour pipettes
- Nouveau logiciel permettant 1 à 999 cycles d’aspiration et de distribution d’une seule pression sur le déclencheur de pipettes
- Chargement continu de la pipette par batterie sur le support réglable pendant le traitement des échantillons
- Fonctions comprenant le pipetage direct, inversé, la dilution, le pipetage pas à pas, le mélange, la distribution séquentielle, etc. ; neuf vitesses d’aspiration / distribution
Compatibles avec :
Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.’S™ (à commander séparément)
Spécification
Spécification
| Description | Portoir réglable pour pipettes Finnpipette Novus i |
| Type de produit | Pipette Stand |
| Comprend | Support pour pipette uniquement |
| Gamme de produits | Finnpipette Novus i |