Learn More
Thermo Scientific™ Connecteurs à serrage manuel pour instruments Agilent
Les connecteurs à serrage manuel Thermo Scientific™ pour instruments Agilent sont faciles à installer, fiables et assurent des raccordements étanches.
90.90€ - 384.28€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Instruments GC TRACE série 1300 et GC Agilent
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
10794827
Afficher les documents
Thermo Scientific™
290SA131
Kit de démarrage MS et à débit divisé / non divisé
384.28€
1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10197494
Afficher les documents
Thermo Scientific™
290SA132
Kit de démarrage FID et à débit divisé / non divisé
363.00€
1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10137524
Afficher les documents
Thermo Scientific™
290SA133
Joint de base pour injecteur à débit divisé / non divisé
90.90€
2 pièces
Expédition estimée: 23-04-2025
Description
Les connecteurs à serrage manuel Thermo Scientific™ pour instruments Agilent sont faciles à installer, fiables et assurent des raccordements étanches.
Avantages par rapport aux ferrules classiques en graphite/polymère :
  • Joint métal-métal parfait éliminant la contamination et produisant un bruit de fond air/eau inférieur
  • Plus besoin de resserrer les ferrules, car elles s’étendent et se resserrent avec le raccord lors de l’utilisation de la chromatographie en phase gazeuse
  • Facile à manipuler avec écrou qui peut être touché même avec un injecteur/détecteur chaud
  • Aucun outil n’est nécessaire
Spécification
Spécification
Instruments GC TRACE série 1300 et GC Agilent
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Connecteurs à serrage manuel pour instruments Agilent