Learn More
Memmert™ Ensemble encastrable sans fentes d’air pour UF750plus
Cadre en acier inoxydable qui couvre l’écart entre l’étuve et l’ouverture murale.
Marque: Memmert™ UF750plusB29743
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inoxydable
- Sans fentes d’air
- Clarification technique requise
Spécification
Étuve UF750plus | |
Unité à encastrer | |
Acier inoxydable |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Ensemble encastrable sans fentes d’air pour UF750plus > S’utilise avec : UF750plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu