Learn More
BRAND™ Tubes de remplissage pour distributeurs adaptables sur flacons Seripettor, Dispensette S, Dispensette III et Dispensette Organic BRAND
Tous les produits Brand ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.05
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
500 mm
de 195 à 350 mm
de 250 à 480 mm
de 70 à 140 mm
Stérilité:
Non stérile
À utiliser avec (équipement):
Dispensette™ S (tous modèles), III, Organic, TA et Seripettor™ Pro
Distributeur adaptable sur flacon Seripettor™
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- 704536 : tube de remplissage autoclavable pour Seripettor, 250 mm chacun
- 704538 : tube de remplissage autoclavable pour Seripettor, 500 mm chacun
- Les tubes de remplissage télescopiques se règlent à la bonne hauteur sans qu’il soit nécessaire de les couper
- Leur conception unique permet l’aspiration du liquide depuis le fond du flacon tout en limitant l’aspiration des précipités
- Deux tubes de diamètres différents : un pour les distributeurs d’une capacité nominale de 1ml, 2 ml, 5 ml ou 10 ml ; et un pour les distributeurs d’une capacité nominale de 25 ml, 50 ml ou 100 ml
- Cinq longueurs différentes : 70-140 mm ; 125-240 mm ; 170-330 mm ; 195-350 mm ; 250-480 mm
Spécification
Spécification
| Couleur | Clear |
| Description | Tubes de remplissage télescopiques pour volume nominal de 0,5, 1, 2, 5, 10 ml |
| Matériau | FEP |
| À utiliser avec (équipement) | Dispensette™ S (tous modèles), III, Organic, TA et Seripettor™ Pro |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (métrique) | de 70 à 140 mm |
Date d’expiration: 2025-12-31
Science alimentaire : Transformation, test et analyse
Explorez des solutions avancées pour la transformation, les tests et l’analyse des aliments. Code promo: 24137
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Tubes de remplissage pour distributeurs adaptables sur flacons Seripettor, Dispensette S, Dispensette III et Dispensette Organic BRAND >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu