Learn More
BRAND™ Tubes de remplissage pour distributeurs adaptables sur flacons Seripettor, Dispensette S, Dispensette III et Dispensette Organic BRAND
Code produit. 15428023 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
500 mm
de 195 à 350 mm
de 250 à 480 mm
de 70 à 140 mm
Stérilité:
Non stérile
À utiliser avec (équipement):
Dispensette™ S (tous modèles), III, Organic, TA et Seripettor™ Pro
Distributeur adaptable sur flacon Seripettor™
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15428023
Marque: BRAND™ 708216
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes de remplissage pour tous les modèles Seripettor et Dispensette BRAND fabriqués après 1997.
  • 704536 : tube de remplissage autoclavable pour Seripettor, 250 mm chacun
  • 704538 : tube de remplissage autoclavable pour Seripettor, 500 mm chacun
  • Les tubes de remplissage télescopiques se règlent à la bonne hauteur sans qu’il soit nécessaire de les couper
  • Leur conception unique permet l’aspiration du liquide depuis le fond du flacon tout en limitant l’aspiration des précipités
  • Deux tubes de diamètres différents : un pour les distributeurs d’une capacité nominale de 1ml, 2 ml, 5 ml ou 10 ml ; et un pour les distributeurs d’une capacité nominale de 25 ml, 50 ml ou 100 ml
  • Cinq longueurs différentes : 70-140 mm ; 125-240 mm ; 170-330 mm ; 195-350 mm ; 250-480 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Matériau FEP
À utiliser avec (équipement) Dispensette™ S (tous modèles), III, Organic, TA et Seripettor™ Pro
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) de 250 à 480 mm