Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 36 x 13 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 36 x 13 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque: Fisherbrand™ HS27501A
20.81 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Blanc | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Pièce | |
104 mm | |
59 mm |
Autoclavable | |
Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml) | |
36 | |
Tubes à essai de 5 à 10 ml | |
104 x 104 x 59 mm | |
104 mm | |
13 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
0Heures
15Minutes
18Secondes
30 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
75Heures
15Minutes
18Secondes
30Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%