Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value (formerly USDA-approved in North America or qualified, Brazil in other regions)
Les sérums de veau fœtal Gibco sont parfaits pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Il a obtenu la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant aux besoins en matière de recherche et de budget.
Marque: Gibco™ A5209402
Includes: Gibco A5209402
Description
- Les sérums fœtaux de bovins de Gibco sont parfaits pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
- Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante, répondant aux besoins en matière de recherche et de budget
- Certifié ISO 13485 ; traité dans des installations homologuées par la FDA
- Le flacon Gibco est plus facile à utiliser dans la hotte, réduit le risque de contamination et aide les utilisateurs à effectuer des cultures cellulaires de manière régulière
- L’autocollant à décoller présent sur l’étiquette fournit une référence pratique pour ce qui est du numéro de lot et de la date d’expiration
- Sérums pour la culture cellulaire réalisée avec des lignées cellulaires robustes, parfaits pour les besoins de recherche fondamentale
Spécification
Conserver en dessous de –10°C. | |
Fœtal | |
Veuillez vous référer au CoA pour connaître l’origine spécifique | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile | |
Jusqu’à 50 tests de qualité, dont des tests de virus conformes à la norme 9 CFR, des endotoxines* et des performances (*Veuillez noter : S’il est fabriqué au Royaume-Uni, Full 9CFR sauf pour la rage & pour le virus de la fièvre catarrhale du mouton qui sont testés via EMA) | |
Moins de déchets | |
Valeur | |
Glace carbonique |
Gibco A5209402 | |
Bovine | |
Flacon | |
10 x 50 ml | |
Triple filtration, 0,1 µm | |
≤ 20 EU/ml | |
≤ 25 mg/dl | |
One Shot™ | |
Tests de sécurité USDA effectués pour les origines du Mexique et de l’Australie |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2687345 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | A5209401,A5209402 |
2552471 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | A5209401,A5209402 |
2565822RP | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | A5209401,A5209402 |
2495382RP | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | A5209401,A5209402 |
2503996 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | A5209401,A5209402 |