Learn More
Nitritex™ Blouses de laboratoire jetables BioClean-D
Portez ces blouses de laboratoire jetables BioClean-D Nitritex™ pour être protégé contre toute contamination en laboratoire.
260.00€
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Matériau Tissu CleanTough™
Type de manchette Droit
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12912255
Afficher les documents Détails de la promotion
Nitritex™
BDLC-S
S
260.00€
30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12942255
Afficher les documents Détails de la promotion
Nitritex™
BDLC-XL
XL
260.00€
30 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12922255
Afficher les documents Détails de la promotion
Nitritex™
BDLC-M
Moyenne
260.00€
30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12932255
Afficher les documents Détails de la promotion
Nitritex™
BDLC-L
Grande taille
260.00€
30 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
Description
  • Style de manchette ouvert
  • Trois poches
  • Tissu CleanTough™
  • Jetables, emballées dans un sac
  • Polypropylène filé-lié
Spécification
Spécification
Blouse de laboratoire
Droit
Non stérile
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12
Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 30 sachets extérieurs par carton doublé (30 pièces)
Tissu CleanTough™
Oui
3
(EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Polypropylène filé-lié
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Blouses de laboratoire jetables BioClean-D