Learn More
Nitritex™ Blouses de laboratoire jetables BioClean-D
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
Conditionnement:
30 pièces
Description
- Style de manchette ouvert
- Trois poches
- Tissu CleanTough™
- Jetables, emballées dans un sac
- Polypropylène filé-lié
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | XL |
| Matériau | Tissu CleanTough™ |
| Couleur | Blanc |
| Type de manchette | Droit |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 3 |
| Taille (métrique) de la poitrine | 1066,8 à 1143 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction