Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Superblast
Lunettes industrielles
16.60€ - 29.60€
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
---|---|
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Lens Material | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17324870
|
Bollé Safety
SUPBLEPSI |
SUPBLEPSI |
16.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17314870
|
Bollé Safety
SUPBLAPSIP |
SUPBLAPSIP |
21.22€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15830274
|
Bollé Safety
SUPBLCLAVE |
SUPBLCLAVE |
26.25€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16802330
|
Bollé Safety
SUPBLCLAV3 |
SUPBLCLAV3 |
29.60€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Monture souple et transparente pour un confort accru
- Système d’assemblage intuitif et simple de lunettes-visière
- Revêtement PLATINUM™
Spécification
Anti-buée, Anti-rayures | |
Transparent | |
Lunettes de sécurité | |
Polycarbonate |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Lunettes de sécurité Superblast