Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Superblast
Code produit. 17314870
Click to view available options
Modèle:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Conditionnement:
1 paire
5 pièces
Code produit. 17314870
Marque: Bollé Safety SUPBLAPSIP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Lunettes industrielles
  • Monture souple et transparente pour un confort accru
  • Système d’assemblage intuitif et simple de lunettes-visière
  • Revêtement PLATINUM™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (impériale) 2,75 po
Hauteur (métrique) 7 cm
Forme S’adaptent aux contours du visage
Épaisseur (impériale) 0,078 po
Épaisseur (métrique) 2 mm
Largeur (impériale) 7 po
Largeur (métrique) 17,7 cm
Revêtement de la lentille Anti-buée, Anti-rayures
Certifications / conformité (Europe) EN 166 EN 170
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
À utiliser avec (application) Environnements industriels
Couleur de la monture Bleu
Matériau du bandeau Nylon, polyester
Longueur (impériale) 14 po
Longueur (métrique) 35,5 cm
Modèle SUPBLAPSIP
Poids (impériale) 3,99 oz.
Poids (métrique) 113 g
Matériau Polycarbonate, PVC
Jetable Non
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture PVC
Protection UV UV400
Frame Type Ventilé