Learn More
Falcon™ Boîtes de culture tissulaire standard
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Surface de culture:
21,29 cm2
58.1 cm2
Volume (métrique) de travail:
16 à 17,5 ml
6 à 7 ml
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
Description
- Surfaces planes en polystyrène optiquement transparent pour visualiser les cellules au microscope sans déformation
- La chimie de surface uniforme créée par le traitement au plasma par gaz sous vide favorise l’adhérence des cellules
- Meilleure manipulation des petites boîtes grâce à la conception unique Easy-Grip
- Apyrogènes
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conditionnées dans des sachets de qualité médicale à ouverture facile
- En PS vierge transparent
- Culture tissulaire standard (TC), traitement de surface Corning™ PrimariaTM et polystyrène non traité CT disponibles
Conçu pour la culture cellulaire
- Optique à plat, sans déformation
- Couvercles conçus pour des échanges gazeux optimaux
- Les anneaux d’empilage facilitent l’empilage et la manutention
- Le traitement plasma sous vide modifie de façon permanente et constante la surface de croissance cellulaire
- La surface de culture tissulaire standard est hydrophile et contient une variété de groupes fonctionnels chargés négativement qui favorisent la fixation et la propagation des cellules
- La surface de culture tissulaire Corning Primaria incorpore en outre des groupes fonctionnels contenant de l’azote et il a été démontré qu’elle favorise une meilleure fixation, propagation et différenciation de certains types de cellules
Informations sur la commande
Conditionnement de 20 par pochette.
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 17,5 ml (puits) |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 58.1 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Type | Plaque de Pétri pour culture cellulaire |
| Volume (métrique) de travail | 16 à 17,5 ml |
| Afficher plus |