Learn More
Falcon™ Boîtes de culture tissulaire Easy-Grip
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Surfaces planes en PS optiquement transparent pour une visualisation microscopique des cellules sans distorsion. Les boîtes de culture tissulaire Corning™ Falcon™ Easy-Grip sont conçues de manière unique pour simplifier le levage d’une boîte ou d’une petite pile de boîtes.
Marque:  Falcon™ 353001
132.73 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10038820
  • 284.20€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Surfaces planes en polystyrène optiquement transparent pour visualiser les cellules au microscope sans déformation
  • La chimie de surface uniforme créée par le traitement au plasma par gaz sous vide favorise l’adhérence des cellules
  • Meilleure manipulation des petites boîtes grâce à la conception unique Easy-Grip
  • Apyrogènes
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conditionnées dans des sachets de qualité médicale à ouverture facile
  • En PS vierge transparent
  • Culture tissulaire standard (TC), traitement de surface Corning™ PrimariaTM et polystyrène non traité CT disponibles
Conçu pour la culture cellulaire
  • Optique à plat, sans déformation
  • Couvercles conçus pour des échanges gazeux optimaux
  • Les anneaux d’empilage facilitent l’empilage et la manutention
  • Le traitement plasma sous vide modifie de façon permanente et constante la surface de croissance cellulaire
  • La surface de culture tissulaire standard est hydrophile et contient une variété de groupes fonctionnels chargés négativement qui favorisent la fixation et la propagation des cellules
  • La surface de culture tissulaire Corning Primaria incorpore en outre des groupes fonctionnels contenant de l’azote et il a été démontré qu’elle favorise une meilleure fixation, propagation et différenciation de certains types de cellules
Informations sur la commande
Conditionnement de 20 par pochette (25 pochettes par boîte).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Polystyrène
3 ml (puits)
11,78 cm2
Rond
Culture cellulaire
2,5 à 3 ml
500/Carton
11,05 mm
Oui
Plat
Transparent
Polystyrène
Stérile
Plaque de Pétri pour culture cellulaire
Couvercle
20/Paquet
40,28 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Falcon™ Boîtes de culture tissulaire Easy-Grip > 35 mm ; Easy Grip