Learn More
Falcon™ Boîtes de culture tissulaire Easy-Grip
Surfaces planes en PS optiquement transparent pour une visualisation microscopique des cellules sans distorsion. Les boîtes de culture tissulaire Corning™ Falcon™ Easy-Grip sont conçues de manière unique pour simplifier le levage d’une boîte ou d’une petite pile de boîtes.
284.20€ - 310.66€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Bouchon inclus | Oui |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Forme du fond | Plat |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Surface de culture | Volume (métrique) utile | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Surface de culture | Volume (métrique) utile | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10038820
![]() ![]() |
Falcon™
353001 |
40,28 mm | 11,78 cm2 | 2,5 à 3 ml |
284.20€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10099170
![]() |
Falcon™
353004 |
54,74 mm | 19.5 cm2 | 6 à 7 ml |
310.66€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Surfaces planes en polystyrène optiquement transparent pour visualiser les cellules au microscope sans déformation
- La chimie de surface uniforme créée par le traitement au plasma par gaz sous vide favorise l’adhérence des cellules
- Meilleure manipulation des petites boîtes grâce à la conception unique Easy-Grip
- Apyrogènes
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conditionnées dans des sachets de qualité médicale à ouverture facile
- En PS vierge transparent
- Culture tissulaire standard (TC), traitement de surface Corning™ PrimariaTM et polystyrène non traité CT disponibles
Conçu pour la culture cellulaire
- Optique à plat, sans déformation
- Couvercles conçus pour des échanges gazeux optimaux
- Les anneaux d’empilage facilitent l’empilage et la manutention
- Le traitement plasma sous vide modifie de façon permanente et constante la surface de croissance cellulaire
- La surface de culture tissulaire standard est hydrophile et contient une variété de groupes fonctionnels chargés négativement qui favorisent la fixation et la propagation des cellules
- La surface de culture tissulaire Corning Primaria incorpore en outre des groupes fonctionnels contenant de l’azote et il a été démontré qu’elle favorise une meilleure fixation, propagation et différenciation de certains types de cellules
Informations sur la commande
Conditionnement de 20 par pochette (25 pochettes par boîte).
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Rond | |
Culture cellulaire | |
Couvercle | |
20/Paquet |
Oui | |
Plat | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de Pétri pour culture cellulaire | |
500/Carton |