Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable F1-ClipTip™
Rationnalisez le pipetage quotidien grâce à la technologie de verrouillage innovante Thermo Scientific™ ClipTip™ qui assure une étanchéité absolue avec la force réduite nécessaire pour la prise des embouts.
Marque: Thermo Scientific™ 4641220
Description
Assurez une étanchéité totale sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des embouts grâce aux pipettes à volume variable Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, qui disposent de la technologie de verrouillage innovante ClipTip. Une fois fixés, les embouts sont parfaitement verrouillés en place et ne peuvent pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de l'embout sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’il soit éjecté volontairement.
Technologie de verrouillage des embouts ClipTip innovante- Embout verrouillé et fixé en place jusqu’à ce qu’il soit éjecté : aucun embouts ne tombe et donc les échantillons précieux ne sont pas gaspillés
- Étanchéité complète destinée à protéger le volume d’échantillon dans chaque embout pour plus d’exactitude et de précision
Embouts se fixent et s’éjectent sans forcer : il n’est plus nécessaire de marteler les embouts sur la pipette
Conception ergonomique
- Faibles forces requises pour la prise, l’éjection et la pression sur le bouton poussoir pour une utilisation plus sûre et plus confortable
Légèreté remarquable
- Conception moderne qui protège l’utilisateur des risques de microtraumatismes répétés (MTR)
Comfort réglable
- Repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, qui permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage
Piston “Super Blow-Out”
- Augmentation de 150 % de la pression d’air dans l'embout garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité†
Éjecteur d'embouts à effleurement
- Mécanisme innovant qui augmente la force descendante avec moins d’effort, permettant ainsi l’éjection des embouts par une simple pression
Réglage du volume verrouillable
- Système verrouillable du réglage du volume qui empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation
Garantie à vie basée sur des technologies de pointe
- Avec un enregistrement en ligne pratique
Informations de commande :
† Existent en modèles 50 μl et inférieurs
Compatible avec :
Embouts pour pipettes Thermo Scientific ClipTip.
Spécification
0.6 to 1.5%, 0.2 to 0.6% | |
F1-ClipTip 300 | |
F1-ClipTip™ 300 | |
1 | |
Pipette à volume variable | |
1µL |
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. | |
Orange | |
F1-ClipTip™ | |
F1-ClipTip™ | |
30 à 300 μl |