Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Knöfler-Böhm
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
367.00€ - 710.00€
Code produit | Marque | Fond à joint de réduction standard | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Fond à joint de réduction standard | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10151951
|
Lenz Laborglasintrumente
05375025 |
NS 29/32 | 30 mL |
367.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10204011
|
Lenz Laborglasintrumente
05375043 |
NS 45/40 | 150 mL |
461.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10214011
|
Lenz Laborglasintrumente
05375049 |
NS 45/40 | 250 ml |
511.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10766761
|
Lenz Laborglasintrumente
05375058 |
NS 60/46 | 500 mL |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- The complete apparatuses are consisting of: Jacketed extractor head made of DURAN™ tubing, Dimroth condenser (details on page 71)
- With thread GL 14
- Made of DURAN™ tubing
- Round bottom flask
Spécification
Verre Duran |