Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Knöfler-Böhm
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05375043
Code produit. 10204011
  • 461.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les appareils complets sont composés des éléments suivants : Tête d’extracteur à gaine en tubulure DURAN™, condenseur Dimroth (détails page 71)
  • Pour filetage GL 14
  • En tubulure DURAN™
  • Flacon à fond rond
Spécification
Spécification
150 mL
Verre Duran
NS 45/40
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Knöfler-Böhm > 150 mL