Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Knöfler-Böhm
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05375049
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les appareils complets sont composés des éléments suivants : Tête d’extracteur à gaine en tubulure DURAN™, condenseur Dimroth (détails page 71)
- Pour filetage GL 14
- En tubulure DURAN™
- Flacon à fond rond
Spécification
250 ml | |
Verre Duran | |
NS 45/40 |