Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
Marque: Fisherbrand™ 0911S00533
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Offre des valeurs rapides et précises
- Inclut une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle à des fins pratiques
Applications :
- Utilisé pour les analyses générales dans les laboratoires de chimie et des établissements scolaires
Spécification
9 à 13 | |
10 paquet | |
50 mm |
Tube | |
Papier indicateur de pH universel | |
10 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel > pH Range: 9 to 13; Tube; Dimensions (L x W): 50 x 10mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu